Documentos Principais
N5375
Sigma-Aldrich
Naphthol AS γ-phenylbutyrate
Sinônimo(s):
Benzosalicylanilide γ-phenylbutyrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
409.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCc1ccccc1)Oc2cc3ccccc3cc2C(=O)Nc4ccccc4
InChI
1S/C27H23NO3/c29-26(17-9-12-20-10-3-1-4-11-20)31-25-19-22-14-8-7-13-21(22)18-24(25)27(30)28-23-15-5-2-6-16-23/h1-8,10-11,13-16,18-19H,9,12,17H2,(H,28,30)
chave InChI
GNYYFMKZROHXTE-UHFFFAOYSA-N
Substratos
Histochemical substrate for chymotrypsin-like proteolytic enzymes.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
BENZOSALICYLANILIDE ESTER SUBSTRATES OF PROTEOLYTIC ENZYMES. KINETIC AND HISTOCHEMICAL STUDIES. I. CHYMOTRYPSIN.
D LAGUNOFF et al.
Biochemistry, 3, 1427-1431 (1964-10-01)