temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(O)C3OC4CCC5(CCC(O5)\C=C\C(C)C6CC(C)=CC7(OC(CCC7O)CC(C)=O)O6)OC4C(O)C3=C
InChI
1S/C43H66O11/c1-25-21-35(52-43(24-25)36(46)12-11-32(51-43)23-29(5)44)26(2)9-10-31-14-18-42(50-31)19-15-34-40(54-42)37(47)30(6)39(49-34)33(45)22-28(4)38-27(3)13-17-41(53-38)16-7-8-20-48-41/h9-10,24,26-28,31-40,45-47H,6-8,11-23H2,1-5H3/b10-9+
chave InChI
NJOGICJCSWVJKS-MDZDMXLPSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3