N4663
Anti-Nurr1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NOT, Anti-NR4A2, Anti-Nuclear receptor of T cells, Anti-TINUR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:1,000-1:2,000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NR4A2(4929)
mouse ... Pls3(18827)
rat ... Nr4a2(54278)
Descrição geral
Anti- Nurr1 recognizes human Nurr1.
Imunogênio
Aplicação
forma física
Exoneração de responsabilidade