Key Documents
N4641
Supelco
11-Nor-Δ8-tetrahydrocannabinol-9-carboxylic acid
vacuum-dried powder
Sinônimo(s):
Δ6-Tetrahydrocannabinol-7-oic acid, 9-Carboxy-11-nor-Δ8-tetrahydrocannabinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28O4
Número CAS:
Peso molecular:
344.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
forma
vacuum-dried powder
controle de medicamentos
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1cc(O)c2[C@@H]3CC(=CC[C@H]3C(C)(C)Oc2c1)C(O)=O
Aplicação
Standard for identification of THC metabolites.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Schwartz, A., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 5463-5463 (1986)