Documentos Principais
N4036
Sigma-Aldrich
Neuropeptide Y Subtype 2 Receptor human
membrane suspension
Sinônimo(s):
NPY2, NPY2R
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
Formulário
membrane suspension
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... NPY2R(4887)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Membranes suspended in 50 mM Tris-HCl containing 5 mM MgCl2, 0.1% BSA, and 10% glycerol, pH 7.7. Actual concentration and specific binding capacity are provided with each lot.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)