N3788
Anti-Nap1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NCK-associated protein 1, Anti-NCKAP1, Anti-p125Nap1
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~125 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using 3T3 cells lysate and HEK-293T cells expressing human Nap1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCKAP1(10787)
mouse ... Nckap1(50884)
rat ... Nckap1(58823)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)