Documentos Principais
N3509
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzaldehyde tosylhydrazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
319.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N\N=C\c2ccccc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H13N3O4S/c1-11-6-8-13(9-7-11)22(20,21)16-15-10-12-4-2-3-5-14(12)17(18)19/h2-10,16H,1H3/b15-10+
chave InChI
OOOLPNHDHGDYPS-XNTDXEJSSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)