Documentos Principais
N3502
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl stearate
crystalline
Sinônimo(s):
Octadecanoic acid 2-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H39NO4
Número CAS:
Peso molecular:
405.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
forma
crystalline
cor
off-white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)Oc1ccccc1N(=O)=O