N3253
2-Nitrophenyl β-D-fucopyranoside
≥99% (TLC)
About This Item
Ensaio
≥99% (TLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1OC(Oc2ccccc2N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-5-3-2-4-7(8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3
chave InChI
SWRPIVXPHLYETN-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)