N3127
Tris(4-nitrophenyl) phosphate
Sinônimo(s):
Phosphoric acid tri(4-nitrophenyl ester)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H12N3O10P
Número CAS:
Peso molecular:
461.28
Beilstein:
1898010
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
Produtos recomendados
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(OP(=O)(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)Oc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O)cc1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)