Documentos Principais
N2766
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-3-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-α-D-galactopyranoside
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
(β-D-GlcNAc-[1→3]-α-D-GalNAc-1→OC6H4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
545.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)NC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC2C(O)C(CO)OC(Oc3ccc(cc3)N(=O)=O)C2NC(C)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3