Documentos Principais
N2257
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenyl 1-thio-β-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
317.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(Sc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)