N214
Neutrophil Activating Peptide-2 human
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
NAP-2
About This Item
fonte biológica
human
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
0.1-0.3 μg/mL ED50 (cytochalasin B treated human neutrophils)
0.1-0.5 ng/mL ED50 (BaF/3 hCXCR-2 transfected cells)
peso molecular
~7.6 kDa
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles (Storage in "frost-free" freezers is not recommended)
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PPBP(5473)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)