Documentos Principais
N2010
Sigma-Aldrich
α-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium salt
≥90%
Sinônimo(s):
α-NADP, α-TPN, α-Triphosphopyridine nucleotide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28N7O17P3
Número CAS:
Peso molecular:
743.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥90%
Impurezas
≤1% β-isomer
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na].NC(=O)C1=CC=C[N](=C1)C2OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OCC3OC(C(O)C3OP(O)(O)=O)n4cnc5c(N)ncnc45)C(O)C2O
Outras notas
α analog of β-NADP
Atenção
This is not the common NADP required in the usual enzyme systems.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3