Documentos
N1390
Sigma-Aldrich
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-serine (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2O5S · C12H23N
Número CAS:
Peso molecular:
439.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.OC[C@H](NSc3ccccc3[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H10N2O5S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;12-5-6(9(13)14)10-17-8-4-2-1-3-7(8)11(15)16/h11-13H,1-10H2;1-4,6,10,12H,5H2,(H,13,14)/t;6-/m.0/s1
chave InChI
MFUIDDKVSATADN-ZCMDIHMWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-(2-Nitrophenylsulfenyl)-L-serine is the stable NPS derivative of L-serine.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Efficient Procedure for the Preparation of Oligomer-Free N α -Fmoc Amino Acids
Nowshuddina, S., Raoa, M.N.A., and Ram Reddya, A.
Synthetic Communications, 39, 2022-2031 (2009)