N1134
Se-(p-Nitrobenzyl)-6-selenoinosine
≥95%
About This Item
Ensaio
≥95%
forma
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(C(O)C1O)n2cnc3c([Se]Cc4ccc(cc4)N(=O)=O)ncnc23
InChI
1S/C17H17N5O6Se/c23-5-11-13(24)14(25)17(28-11)21-8-20-12-15(21)18-7-19-16(12)29-6-9-1-3-10(4-2-9)22(26)27/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-25H,5-6H2
chave InChI
XCNANXPIYMOXKW-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges