Key Documents
N0759
Sigma-Aldrich
4-Nitro-D-phenylalanine monohydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N2O4 · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
228.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.N[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3