Key Documents
N0627
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenyl octanoate
liquid
Sinônimo(s):
Caprylic acid o-nitrophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
265.30
Código UNSPSC:
12352200
forma
liquid
cor
light yellow
temperatura de armazenamento
−20°C