Documentos Principais
N0501
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl propionate
Sinônimo(s):
Propionic acid 2-naphthyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
200.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C13H12O2/c1-2-13(14)15-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)9-12/h3-9H,2H2,1H3
chave InChI
KVMXEPJRCAPKJL-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)