Documentos Principais
N0254
Sigma-Aldrich
Ethyl nonadecanoate
~99%
Sinônimo(s):
Nonadecanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H42O2
Número CAS:
Peso molecular:
326.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
Ensaio
~99%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)