MTCR1040O
MTC™ Bio Fraction CollectorTube Rack
holds 80 x 1.5 /2.0 mL tubes, orange, pack of 5 ea
Sinônimo(s):
multi gel processing box, tube holder, tube storage
About This Item
Materiais
orange
polypropylene
Características
holds 80 x 1.5 /2.0 mL tubes
embalagem
pack of 5 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio R1040-O
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- 80 well (5 rows of 16) for 1.5 to 2.0mL microtubes
- Rainbow pack available — 5 colors
- Two frosted marking areas, on the bottom and side
- Raised numbers beside each well
- Recessed well bottoms for improved tube stability
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)