MTCP520050U
MTC™ Bio ProPette™ LE Adjustable Pipettor
capacity 5-50 μL
Sinônimo(s):
pipette
About This Item
Características
adjustable
manual
no. of channels 1
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio P5200-50U
capacidade
5-50 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Adjustable with Roto-Lock
- Light weight with reduced forces
- Full volume range (0.1µL-10mL)
- Superior accuracy and reproducibility
- Outstanding user comfort
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)