Documentos Principais
MTCP520020U
MTC Bio ProPette LE Adjustable Pipettor
capacity 2-20 μL
Sinônimo(s):
pipette
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.15
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Características
adjustable
manual
no. of channels 1
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio P5200-20U
capacidade
2-20 μL
Categorias relacionadas
Descrição geral
ProPette LE Single-Channel Pipettes provide maximum precision at virtually every conceivable volume. They feature a digital micrometer that is adjustable for precise volume control as well as a mechanical volume lock positioned at the top of the pipette that can be engaged or disengaged with one hand. These pipettors are lightweight and finely balanced for maximum ergonomics.
ProPette LE, 2 to 20µL
Características e benefícios
  • Adjustable with Roto-Lock
  • Light weight with reduced forces
  • Full volume range (0.1µL-10mL)
  • Superior accuracy and reproducibility
  • Outstanding user comfort
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)