Documentos Principais
MTCP4300RK
MTC Bio Non-Filtered Pipette Tips
capacity 300 μL, sterile, rack of 10 × 96 ea
Sinônimo(s):
pipetting tip, plastic tube, sample storage tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
volume:
300 μL
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
clear
polypropylene
esterilidade
sterile
Características
DNase free
RNase free
embalagem
rack of 10 × 96 ea
fabricante/nome comercial
MTC Bio P4300-RK
capacidade
300 μL
volume
300 μL
Descrição geral
Pipette Tips, Non-filtered, 300µL capacity, sterile, for 200µL and 300µL pipettes, 10 racks of 96 tips
These tips are designed to fit MTC exclusive 300µL single channel ProPette LE as well as most popular multi-channel pipettes.
Características e benefícios
  • For 300µL pipettes
  • Also fits most 200µL pipettes
  • Filtered or non-filtered
  • Pre-sterilized
  • Autoclavable box-rack
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
ProPette is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)