Documentos
MTCP411414
MTC Bio Transfer Pipette
size 7 mL, large bulb, sterile, pack of 500 ea (525 x packs 20 ea)
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 500 ea (525 x packs 20 ea)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P4114-14
tamanho
7 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Transfer pipette, 7ml, large bulb, graduated to 3mL, sterile, peel packs of 20, 500/cs
Características e benefícios
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio