MTCF4068
MTC™ Bio BioFlask™ Filter Cap For Erlenmeyer Flask
fits 500 mL and 1000 mL flasks
Sinônimo(s):
flask screw cap, vented flask cap
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue polypropylene cap (with 0.2 µm membrane)
embalagem
pack of 10 ea
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio F4068
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)