MTCF4062B
MTC™ Bio BioFlask™ Erlenmeyer Flask
capacity 500 mL, polycarbonate bottom (baffled), cap, vented, (baffled), sterile, pack of 12 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
culture flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
(baffled)
polycarbonate bottom (baffled)
esterilidade
sterile
Características
cap vented
embalagem
pack of 12 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio F4062-B
capacidade
500 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Vented screw caps
- Flat or baffled bottoms
- Gamma sterile (SAL 10-6)
- Pyrogen free and RNase/DNase free
- Individually wrapped
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)