Documentos Principais
MTCC2630
MTC Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
Sinônimo(s):
conical tube, plastic tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.78
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
blue cap
clear tube
polypropylene
round
screw top cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea)
fabricante/nome comercial
MTC Bio C2630
Parâmetros
7,000 × g speed (max)
capacidade
50 mL
diâmetro × C
29 mm × 84 mm
Descrição geral
Centrifuge Tube, 30mL, PP, sterile, free standing, flat screw cap, 20 bags of 25 tubes, 500/cs
These centrifuge tubes are made of premium polypropylene to maximize centrifugal strength and maintain clarity. Tubes and caps may be frozen at temperatures as low as 86˚C. Caps have a flat top surface for easy marking and labeling.
Características e benefícios
  • Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
  • Available racked or bagged
  • Compatible with standard rotors
  • Frosted marking surface
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)