Documentos Principais
MSST0060
Sigma-Aldrich
SILuLite CST3, Cystatin C human
recombinant, expressed in E. coli, MS Protein Standard
Sinônimo(s):
CST3, Cystatin C
Selecione um tamanho
50 μG
R$ 4.525,00
R$ 4.525,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 μG
R$ 4.525,00
About This Item
Código UNSPSC:
23201100
NACRES:
NA.32
R$ 4.525,00
Previsão de entrega em01 de junho de 2025
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
adequação
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CST3(1471)
Descrição geral
SILuLite CST3 is a recombinant human protein expressed in E. coli. It consists of 120 amino acids, with a calculated molecular mass of 13.5 kDa. SILuLite CST3 is an analytical standard designed to be used as starting material for preparation of calibrators and controls in LC-MS applications.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cystatin C is an inhibitor of cysteine proteases including cathepsin B (which has been identified as the most important ?-amyloid-degrading enzyme. Measurement of cystatin C in serum is replacing creatinine as an indicator of kidney function (glomerular filtration rate, GFR).
Sequência
SSPGKPPRLVGGPMDASVEEEGVRRALDFAVGEYNKASNDMYHSRALQVVRARKQIVAGVNYFLDVELGRTTCTKTQPNLDNCPFHDQPHLKRKAFCSFQIYAVPWQGTMTLSKSTCQDA
forma física
Supplied as a lyophilized powder containing tris buffered saline and methionine.
Informações legais
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)