Documentos Principais
MSQC14
Sigma-Aldrich
SILuLite SigmaMAb K4 Universal Antibody Standard human
recombinant, expressed in CHO cells
Sinônimo(s):
IgG4 monoclonal, light IgG4 mass spectrometry calibrator
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
recombinante
expressed in CHO cells
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
solid
embalagem
vial of 0.5 mg
adequação
suitable for mass spectrometry
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
SigmaMAb K4 (MSQC14) was designed to be a calibrator for the study of IgG4 therapeutic monoclonal antibodies using mass spectrometry. A heavy labeled version is available as SILuMab K4 (MSQC7).
Sequência
SigmaMAb K4 Heavy Chain
EVQLVESGGGLVQPGGSLRLSCVASGFTLNNYDMHWVRQGIGKGLEWVSKIGTAGDRYYAGSVKGRFTISRENAKDSLYLQMNSLRVGDAAVYYCARGAGRWAPLGAFDIWGQGTMVTVSSASTKGPSVFPLAPCSRSTSESTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQSSGLYSLSSVVTVPSSSLGTKTYTCNVDHKPSNTKVDKRVESKYGPPCPPCPAPEFLGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSQEDPEVQFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQFNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKGLPSSIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSQEEMTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSRLTVDKSRWQEGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSLG
SigmaMAb K4 Light Chain
QSALTQPRSVSGSPGQSVTISCTGTSSDIGGYNFVSWYQQHPGKAPKLMIYDATKRPSGVPDRFSGSKSGNTASLTISGLQAEDEADYYCCSYAGDYTPGVVFGGGTKLTVLTVAAPSVFIFPPSDEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTLSKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC
Informações legais
SILu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)