MOU965
Mouse Oligonucleotide Libraries
(96 well) plate 5
Selecione um tamanho
R$ 49.622,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 49.622,00
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
• Libraries are arranged by gene function and are available as an entire library or subsets of the library in 4x96- and 384-well plate format
• Quality tested using PAGE, Mass Spec., and capillary electrophoresis to verify purity, synthesis, length and orientation in plates
• Includes access to LabOnWeb.com where you will find detailed information about the oligos and genes, including accession numbers, sequence information, oligo properties, gene annotation, and more
Embalagem
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)