MCL1
Mammalian Cell Lysis Kit
Sinônimo(s):
Cell Lysis Reagent
Selecione um tamanho
R$ 2.863,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.863,00
Produtos recomendados
uso
kit sufficient for 250 extractions (100 mm tissue culture plates)
Nível de qualidade
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Aplicação
Mammalian cell lysis kit was used to test the role of vascular endothelial growth factor (VEGF) receptor-1 and its ligand VEGF-B in motor neuron degeneration.[1]
Características e benefícios
- The kit can be used to prepare cell lysis buffer and other modified buffers
- The kit enables the researcher to change the buffer′s components to obtain maximum efficiency for a specific protein
Componentes
Componentes do kit também disponíveis separadamente
- P8340Protease inhibitor cocktail 2.5 mLSDS
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)