MAK528
Superoxide Dismutase (SOD) Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Superoxide Dismutase Assay Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
cosmetics
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
amyotrophic lateral sclerosis (ALS); neurological disorders; musculoskeletal disorders; cancer; neurodegenerative disorders; pulmonary disorders; cardiovascular diseases
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range: 0.05 - 3 U/mL
- Compatible with high-throughput handling systems.
- No wash and reagent transfer steps are required.
Adequação
Princípio
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1