MAK511
Malate Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Malate Quantification Kit
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
agriculture
food and beverages
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range 0.02 to 2 mM
- Compatible with high-throughput handling systems.
Adequação
Princípio
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)