This kit reacts with mammals in general and may be used with samples from rats. The kit is suitable for ascorbic acid determination in biological samples such as serum, plasma, urine, saliva, milk, tissue, and cell culture, as well as for studying the effects of drugs on ascorbic acid metabolism.
MAK505
Ascorbic Acid Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric or fluorometric tests
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
fluorometric
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Linear detection range: 6 to 1000 µM for the colorimetric assay and 1 to 100 µM for the fluorometric assay.
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
Can this kit be used to detect Ascorbic acid in rat plasma/serum
1 answer-