MAK438
Glutamine Assay Kit
Sufficient for 100 colorimetric tests
Sinônimo(s):
Glutamine Quantification Kit
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
aplicação(ões)
pharmaceutical
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
immunological diseases; cancer; gastrointestinal diseases
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Cancer Research
- Immunological Research
- Gastrointestinal Disease Research
Características e benefícios
Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent and a room temperature reaction, reducing complexity and saving valuable time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Adequação
Princípio
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)