MAK032
Zinc Assay Kit
sufficient for 100 colorimetric tests
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 colorimetric tests
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
método de detecção
colorimetric
doença(s) relevante(s)
cancer; genitourinary disorders; immunological diseases; neurological disorders
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
The Zinc Assay kit provides a simple and direct procedure for measuring zinc in a variety of samples, including serum, plasma, urine, or cerebral spinal fluid (CSF). Zinc ions bind to a ligand, which results in a colorimetric (560 nm) product proportional to the amount of zinc present.
Adequação
Princípio
substituído por
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials