MAK020
Fructose-6-Phosphate Assay Kit
sufficient for 100 fluorometric tests
Sinônimo(s):
Fructose-6-P Quantification Kit
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 100 fluorometric tests
método de detecção
fluorometric
doença(s) relevante(s)
cancer
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Artigos
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.