M9818
Anti-Myopodin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 80 kDa
reatividade de espécies
rat
técnica(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1-2 μg/mL using rat skeletal muscle and rat kidney
western blot: 1-2 μg/mL using cytosolic fraction of rat skeletal muscle
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYNPO2(171024)
mouse ... Synpo2(118449)
rat ... Synpo2(499702)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- immunohistochemistry
- immunostaining
- western blot analysis
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)