M9670
(R,R)-(−)-2,5-Bis(methoxymethyl)pyrrolidine
≥97% (GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17NO2
Número CAS:
Peso molecular:
159.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥97% (GC)
cadeia de caracteres SMILES
COC[C@H]1CC[C@H](COC)N1
Aplicação
Chiral auxiliary
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Fuji, K, et al.
Tetrahedron Letters, 31, 3175-3175 (1990)