Key Documents
M9010
Sigma-Aldrich
2-(2-Methoxyethoxy)ethyl 8-(cis-2-n-octylcyclopropyl)octanoate
Sinônimo(s):
A2C-Membrane mobility agent
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H46O4
Número CAS:
Peso molecular:
398.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC[C@H]1C[C@H]1CCCCCCCC(=O)OCCOCCOC
Visite a Biblioteca de Documentos
Membrane mobility agents. IV. The mechanism of particle-cell and cell-cell fusion.
E M Kosower et al.
Biochimica et biophysica acta, 471(2), 311-329 (1977-12-01)