Documentos Principais
M9001
Sigma-Aldrich
16β-Methyl-16α,17α-epoxypregnenolone
≥98%
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-16β-methyl-16α,17α-epoxy-5-pregnen-20-one, 5-Pregnen-16α,17α-epoxy-16β-methyl-3β-ol-20-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H32O3
Número CAS:
Peso molecular:
344.49
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98%
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)[C@@]12O[C@]1(C)C[C@H]3[C@@H]4CC=C5C[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@H]4CC[C@]23C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)