Documentos Principais
M8779
Sigma-Aldrich
4-Maleimidobutyric acid
≥98% (titration)
Sinônimo(s):
γ-Maleimidobutyric acid, 4-Maleimidobutanoic acid, N-(3-Carboxypropyl)maleimide, N-Maleoyl-4-aminobutyric acid, N-Maleoyl-GABA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
183.16
Beilstein:
1455876
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (titration)
forma
powder
cor
beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C8H9NO4/c10-6-3-4-7(11)9(6)5-1-2-8(12)13/h3-4H,1-2,5H2,(H,12,13)
chave InChI
NCPQROHLJFARLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Modification reagent for thiol groups in proteins
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
D H Rich et al.
Journal of medicinal chemistry, 18(10), 1004-1010 (1975-10-01)
A method for the preparation of N-maleoylamino acids and esters is reported. These compounds were shown to inhibit both the oxytocin-induced smooth muscle contraction in the isolated rat uterus and the vasopressin-induced water loss from the isolated toad bladder. The