M8433
Anti-phospho-c-Myc (pThr58/pSer62) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, liquid
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
peso molecular
antigen ~64-67 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg/mL
western blot: 0.5-4 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr58/pSer62)
Informações sobre genes
human ... MYC(4609)
mouse ... Myc(17869)
rat ... Myc(24577)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?