About This Item
Fórmula linear:
MgS2O3 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
244.52
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=S
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?