Key Documents
M8156
Sigma-Aldrich
Methyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-thioglucopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22O9S
Número CAS:
Peso molecular:
378.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CS[C@@H]1O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3