M8065
O6-Methylguanine-DNA Methyltransferase human
≥90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution, ≥10,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
AGT, MGMT
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
≥10,000 units/mg protein
peso molecular
~21 kDa
apparent mol wt ~25 kDa by SDS-PAGE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MGMT(4255)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)