Key Documents
M8045
Sigma-Aldrich
rac-2-Methoxy-3-octadecanamido-1-propylphosphocholine
>96% (TLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H57N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
536.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
Ensaio
>96% (TLC)
Impurezas
≤0.5 mol/mol (NH4)2CO3
grupo funcional
methoxy
phospholipid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)NCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC
InChI
1S/C27H57N2O6P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-27(30)28-24-26(33-5)25-35-36(31,32)34-23-22-29(2,3)4/h26H,6-25H2,1-5H3,(H-,28,30,31,32)
chave InChI
KTJPWDKOKGANNX-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein kinase C inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
M H Marx et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(4), 858-863 (1988-04-01)
Previously unreported analogues of the synthetic antitumor phospholipid ET-18-OMe (1-octadecyl-2-methoxy-rac-glycero-3-phosphocholine), in which the 1-ether oxygen has been replaced by an amido group, have been prepared and evaluated for in vitro cytotoxic effects and for inhibition of protein kinase C. The