M7920
Minoxidil Sulfate
Sinônimo(s):
U-58838
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
originador
Johnson & Johnson
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(nc(N)[n+]1OS([O-])(=O)=O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O4S/c10-7-6-8(13-4-2-1-3-5-13)12-9(11)14(7)18-19(15,16)17/h6H,1-5H2,(H4,10,11,12,15,16,17)
chave InChI
OEOLOEUAGSPDLT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)