M7892
[Val-OH13]-α-MSH
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Acetyl-Ser-Tyr-Ser-Met-Glu-His-Phe-Arg-Trp-Gly-Lys-Pro-Val
About This Item
Ensaio
≥97% (HPLC)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(CO)NC(C)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(=O)NC(CCCCN)C(=O)N6CCCC6C(=O)NC(C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C77H108N20O20S/c1-42(2)64(76(116)117)96-74(114)61-20-13-30-97(61)75(115)54(18-10-11-28-78)87-62(102)38-84-65(105)57(34-46-36-83-50-17-9-8-16-49(46)50)93-66(106)51(19-12-29-82-77(79)80)88-69(109)55(32-44-14-6-5-7-15-44)91-71(111)58(35-47-37-81-41-85-47)94-67(107)52(25-26-63(103)104)89-68(108)53(27-31-118-4)90-73(113)60(40-99)95-70(110)56(33-45-21-23-48(101)24-22-45)92-72(112)59(39-98)86-43(3)100/h5-9,14-17,21-24,36-37,41-42,51-61,64,83,98-99,101H,10-13,18-20,25-35,38-40,78H2,1-4H3,(H,81,85)(H,84,105)(H,86,100)(H,87,102)(H,88,109)(H,89,108)(H,90,113)(H,91,111)(H,92,112)(H,93,106)(H,94,107)(H,95,110)(H,96,114)(H,103,104)(H,116,117)(H4,79,80,82)
chave InChI
MBBQINYFFIKILA-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3